Learn More
5-Fluor-2-(Trifluormethyl)-Benzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11309935
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11309935 1 g -
11319935 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11309935 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19901.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 90381-08-1
Summenformel C8H4F4O
Molekulargewicht (g/mol) 192.113
MDL-Nummer MFCD00236276
InChI-Schlüssel MITVIZWTPVYRDO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-fluoro-2-trifluoromethyl benzaldehyde, 2-trifluoromethyl-5-fluorobenzaldehyde, otf-bad-5f, 5-fluoro-2-trifluoromethyl-benzaldehyde, benzaldehyde, 5-fluoro-2-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha,5-tetrafluoro-o-tolualdehyde, pubchem7151, 5-fluoro-2-trifluoromethy-benzaldehyde
PubChem CID 2737538
IUPAC-Name 5-Fluor-2-(trifluormethyl)benzaldehyd
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)C=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Brechungsindex 1.451
Menge 1 g
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 192.11
Reinheit (%) 97%