Learn More
5-Fluor-2-(Trifluormethyl)-Benzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde |
| Brechungsindex | 1.451 |
| Menge | 5 g |
| Empfindlichkeit | Air Sensitive |
| Formelmasse | 192.11 |
| Reinheit (%) | 97% |