Learn More
5-Fluor-2-(trifluormethoxy)-Phenylessigsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11342639
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11342639 5 g 5 Gramm
11332639 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11342639 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26696.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 239135-52-5
Summenformel C9H6F4O2
Molekulargewicht (g/mol) 222.139
MDL-Nummer MFCD00236304
InChI-Schlüssel GWWZRGDMAFXULO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-fluoro-2-trifluoromethyl phenylacetic acid, 2-5-fluoro-2-trifluoromethyl phenyl acetic acid, 5-fluoro-2-trifluoromethyl phenylaceticacid, 5-fluoro-2-trifluoromethyl phenyl acetic acid, 5-fluoro-2-trifluoromethylphenylacetic acid, benzeneacetic acid, 5-fluoro-2-trifluoromethyl, pubchem7410, acmc-1cbfn, ksc495g0h
PubChem CID 2737594
IUPAC-Name 2-[5-fluor-2-(trifluormethyl)phenyl]Essigsäure
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)CC(=O)O)C(F)(F)F
Specifications
Chemischer Name oder Material 5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Menge 5 g
Formelmasse 222.14
Reinheit (%) 97%