Learn More
5-Fluoroquinazolin-4(1H)-one, 98%, BLD Pharm™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Fluoroquinazolin-4(1H)-one |
| CAS | 436-72-6 |
| Summenformel | C8H5FN2O |
| MDL-Nummer | MFCD20542997 |
| Menge | 25 g |
| SMILES | O=C1N=CNC2=C1C(F)=CC=C2 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 164.14 |
| Reinheit (%) | 98% |