missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-(Fmoc-amino)valeriansäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 17288849
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17288849 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17288849 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H66264.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 123622-48-0 | C20H21NO4 | 339.39 g/mol

5-(Fmoc-amino)valeric acid is used as pharmaceutical intermediate.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
5-(Fmoc-amino)valeriansäure wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.

Hinweise
Vor Hitze schützen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Kühlen. Inkompatibel mit
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 123622-48-0
Summenformel C20H21NO4
Molekulargewicht (g/mol) 339.39
MDL-Nummer MFCD00235889
InChI-Schlüssel ULLSWWGYZWBPHK-UHFFFAOYSA-N
Synonym fmoc-5-ava-oh, 5-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino pentanoic acid, 5-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino pentanoic acid, pentanoic acid, 5-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino, ambotzfaa1651, n-fmoc-5-aminopentanoic acid, 5-fmoc-amino pentanoic acid, 5-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino pentanoic acid, fmoc-5-ava-oh fmoc-5-aminopentanoic acid
PubChem CID 2756098
IUPAC-Name 5-({[(9H-Fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)pentansäure
SMILES OC(=O)CCCCNC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 5-(Fmoc-amino)valeric acid
Farbe Weiß
Menge 25 g
Beilstein 3565625
Formelmasse 339.39
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.