missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 5-Formylpyridin-3-Boronsäure-Pinacolester, 97 %

Marke:  Alfa Aesar™ H37151.03

Weitere Details : CAS : 848093-29-8 Netto-Gewicht : 0.00100kg

Menge 1g

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15467737

  • 50.33 € / 1 Gramm

Verfügbar ab
19-05-2021

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Chemische Identifikatoren

848093-29-8
233.074
WVIMCYHOZKNOCS-UHFFFAOYSA-N
4992640
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=CN=C2)C=O
C12H16BNO3
MFCD04038759
5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl nicotinaldehyde, 5-formylpyridine-3-boronic acid pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine-3-carbaldehyde, 3-formyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine-3-carboxaldehyde, 5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine-3-carbaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-3-pyridinecarboxaldehyde, abbypharma ap-11-5936, 5-formylpyridin-3-boronic acid pinacol ester
5-(4,4,5,5 -tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)pyridin-3-Carbaldehyd

Spezifikation

5-Formylpyridine-3-boronic acid pinacol ester
848093-29-8
MFCD04038759
WVIMCYHOZKNOCS-UHFFFAOYSA-N
5-(4,4,5,5 -tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)pyridin-3-Carbaldehyd
4992640
97%
1g
C12H16BNO3
5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl nicotinaldehyde, 5-formylpyridine-3-boronic acid pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine-3-carbaldehyde, 3-formyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine-3-carboxaldehyde, 5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine-3-carbaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-3-pyridinecarboxaldehyde, abbypharma ap-11-5936, 5-formylpyridin-3-boronic acid pinacol ester
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=CN=C2)C=O
233.074
233.08
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation