Learn More
MedChemExpress 5'-Guanylic acid disodium salt
Click to view available options
Menge:
100 mg
Specifica
Specifica
| Molekulargewicht | 407.18 g/mol |
| Produkttyp | Natural Products |
| Inhalt und Lagerung | 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| Versandbedingung | Room temperature |
| Reinheit | 97.0% |
| Menge | 100 mg |
| Löslichkeitsinformationen | H2O : 100 mg/mL (245.59 mM∣Need ultrasonic) ∣DMSO : <1 mg/mL (ultrasonic∣warming∣heat to 80°C) (insoluble or slightly soluble) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| CAS | 5550-12-9 |
| Synonym | 5'-GMP disodium salt∣5'-guanosine monophosphate disodium salt |
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto