Learn More
5-Hydroxy-1-tetralon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11498886
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11498886 5 g 5 Gramm
11488886 1 g 1 Gramm
11408896 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11498886 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17034.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 28315-93-7 | C10H10O2 | 162.188 g/mol
5-Hydroxy-1-tetralone, is used as a metabolite of Levobunolol (L335000) and d-Bunolol (L335010). It is also used as a reagent for the determination of hexoses and oligosaccharides by a fluorescence technique. A reagent that is used for fluorescence determination of enzyme activity. Some of the other applications include as internal standard during HPLC determination of 4-hydroxymephenytoin (4-OH-M) in human urine, as fluorescent labeling reagent during micro detection of glycosphingolipid on TLC plates, in synthesis of 1,2,3,4-tetrahydro-5H-1-benzazepine-quinone derivatives, in synthesis of new chiral oxathiane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Hydroxy-1-tetralon, wird als Metabolit von Levobunolol (L335000) und d-Bunolol (L335010) verwendet. Es wird auch als Reagenz zur Bestimmung von Hexosen und Oligosacchariden mittels Fluoreszenzverfahren verwendet. Ein Reagenz, das zur Fluoreszenzbestimmung der Enzymaktivität verwendet wird. Einige der anderen Anwendungen sind bei der HPLC-Bestimmung von 4-Hydroxymephenytoin (4-OH-M) im menschlichen Urin als interner Standard , als fluoreszierendes Markierungsreagenz bei der Mikrodetektion von Glykosphingolipid auf TLC-Platten enthalten, bei der Synthese von 1,2,3,4-Tetrahydro-5H-1-benzazepin-Chinon-Derivaten und bei der Synthese von neuem chiralem Oxathian enthalten.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Äther, Benzol und Essigsäure.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, sauren Chloriden und sauren Anhydriden fernhalten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 28315-93-7
Summenformel C10H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 162.188
MDL-Nummer MFCD00001693
InChI-Schlüssel YPPZCRZRQHFRBH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-hydroxy-1-tetralone, 1-tetralon-5-ol, 5-hydroxy-3,4-dihydronaphthalen-1 2h-one, 5-hydroy-1-tetraione, 1 2h-naphthalenone, 3,4-dihydro-5-hydroxy, 5-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one, 5-hydroxytetralone, 3,4-dihydro-5-hydroxy-1 2h-naphthalenone, 1,2,3,4-tetrahydro-5-hydroxynaphthalen-1-one, 5-hydroxy-2,3,4-trihydronaphthalen-1-one
PubChem CID 119921
IUPAC-Name 5-Hydroxy-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-on
SMILES C1CC2=C(C=CC=C2O)C(=O)C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Hydroxy-1-tetralone
Schmelzpunkt 209°C to 211°C
Menge 5 g
Beilstein 2437410
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol,ether,benzene and acetic acid.
Formelmasse 162.19
Reinheit (%) 99%