Learn More
5-Hydroxy-2-Methylbenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 15407278
Click to view available options
Menge:
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
5-Hydroxy-2-Methylbenzoesäure wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 5-Hydroxy-2-methylbenzoic acid
CAS 578-22-3
Schmelzpunkt 182°C to 187°C
Summenformel C8H8O3
MDL-Nummer MFCD09833184
Menge 1 g
Synonym 5-hydroxy-2-methyl-benzoic acid, 5,2-cresotic acid, 5-hydroxy-o-toluic acid, benzoic acid, 5-hydroxy-2-methyl, 2-methyl-5-hydroxybenzoic acid, acmc-1b0c9, ksc494s9h, 5-hydroxy-2-methylbenzoic acid
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
InChI-Schlüssel ZIOYQUNKXJQXQY-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=C(O)C=C1C(O)=O
IUPAC-Name 5-hydroxy-2-methylbenzoic acid
Molekulargewicht (g/mol) 152.15
PubChem CID 235188
Formelmasse 152.15
Reinheit (%) 97%