Learn More
5-Hydroxy-2-nitrobenzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11388585
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11388585 5 g 5 Gramm
11378585 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11388585 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L12051.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 42454-06-8 | Molecular Formula: C7H5NO4 | Molecular Weight: 167.12 g/mol
5-Hydroxy-2-nitrobenzaldehyde is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Hydroxy-2-Nitrobenzaldehyd ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff, der in organischer Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Luftempfindlich. Von der Luft fernhalten. Unter trockenem Inertgas lagern. Nicht kompatibel mit Luft, Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 42454-06-8
Summenformel C7H5NO4
Molekulargewicht (g/mol) 167.12
MDL-Nummer MFCD00007332
InChI-Schlüssel XLYPHUGUKGMURE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-formyl-4-nitrophenol, 6-nitro-3-hydroxybenzaldehyde, 2-nitro-5-hydroxybenzaldehyde, 5-hydroxy-2-nitro-benzaldehyde, benzaldehyde, 5-hydroxy-2-nitro, unii-va926z93if, 6-nitro-3-hydroxy benzaldhyde, pubchem8205, acmc-1an3l, 4-08-00-00250 beilstein handbook reference
PubChem CID 39211
IUPAC-Name 5-Hydroxy-2-nitrobenzaldehyd
SMILES OC1=CC=C(C(C=O)=C1)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Hydroxy-2-nitrobenzaldehyde
Schmelzpunkt 166°C to 168°C
Menge 5 g
Beilstein 1910196
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol.
Formelmasse 167.12
Reinheit (%) 97%