Learn More
5-Hydroxy-2-nitrobenzoesäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11442260
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11442260 10 g 10 Gramm
11432260 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11442260 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H29194.09
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
CAS: 610-37-7 | C7H5NO5 | 183.119 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 610-37-7
Summenformel C7H5NO5
Molekulargewicht (g/mol) 183.119
MDL-Nummer MFCD00017566
InChI-Schlüssel BUHKQTKKZAXSMH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11882
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Hydroxy-2-nitrobenzoic acid
Schmelzpunkt 168°C to 172°C
Menge 10 g
Synonym 5-hydroxy-2-nitrobenzoic acid, 3-carboxy-4-nitrophenol, benzoic acid, 5-hydroxy-2-nitro, 5-hydroxy-2-nitro-benzoic acid, 2-nitro-5-oxybenzoic acid, acmc-1b06l, 4-10-00-00338 beilstein handbook reference, 2-nitro-5-hydroxybenzoic acid, benzoic acid,5-hydroxy-2-nitro, 3-carboxy-4-nitrophenol;2-nitro-5-hydroxybenzoic acid
Formelmasse 183.12
Reinheit (%) 99%