Learn More
5-Hydroxy-2-Nitrobenzoesäure, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10552012
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10552012 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche -
10130842 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10190882 50 g Bernsteinfarbene Glasflasche 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10552012 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. RH00465EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 610-37-7
Summenformel C7H5NO5
Molekulargewicht (g/mol) 183.119
MDL-Nummer MFCD00017566
InChI-Schlüssel BUHKQTKKZAXSMH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11882
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Hydroxy-2-nitrobenzoic acid
CAS Min. % 95.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
Synonym 5-hydroxy-2-nitrobenzoic acid, 3-carboxy-4-nitrophenol, benzoic acid, 5-hydroxy-2-nitro, 5-hydroxy-2-nitro-benzoic acid, 2-nitro-5-oxybenzoic acid, acmc-1b06l, 4-10-00-00338 beilstein handbook reference, 2-nitro-5-hydroxybenzoic acid, benzoic acid,5-hydroxy-2-nitro, 3-carboxy-4-nitrophenol;2-nitro-5-hydroxybenzoic acid
Formelmasse 183.12
Reinheit (%) 95%