Learn More
5-Hydroxy-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30965041
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30965041 1 g
30956994 10 g
30949196 100 g
30962184 25 g
30961555 250 mg
30955206 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 30965041 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD00521g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Hydroxy-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
CAS 28315-93-7
Summenformel C10H10O2
MDL-Nummer MFCD00001693
Menge 1 g
SMILES O=C1CCCC2=C1C=CC=C2O
Molekulargewicht (g/mol) 162.19
Reinheit (%) 98%