Learn More
(5-Hydroxy-6-methylpyridine-3,4-diyl)dimethanol hydrochloride, 95%, BLD Pharm™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (5-Hydroxy-6-methylpyridine-3,4-diyl)dimethanol hydrochloride |
| CAS | 58-56-0 |
| Summenformel | C8H12ClNO3 |
| MDL-Nummer | MFCD00012807 |
| Menge | 10 g |
| SMILES | CC1=C(O)C(CO)=C(CO)C=N1.[H]Cl |
| Molekulargewicht (g/mol) | 205.64 |
| Reinheit (%) | 95% |