Learn More
5-Hydroxy-p-naphthochinon 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10132300 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10132300 1 g Glasflasche 1 Gramm
10477500 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10132300 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 121640010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 481-39-0 | C10H6O3 | 174.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 481-39-0
Summenformel C10H6O3
Molekulargewicht (g/mol) 174.16
MDL-Nummer MFCD00001684
InChI-Schlüssel KQPYUDDGWXQXHS-UHFFFAOYSA-N
Synonym juglone, 5-hydroxy-1,4-naphthoquinone, 5-hydroxy-1,4-naphthalenedione, regianin, walnut extract, juglon, nucin, 5-hydroxynaphthoquinone, akhnot, yuglon
PubChem CID 3806
ChEBI CHEBI:15794
IUPAC-Name 5-Hydroxynaphthalin-1,4-Dion
SMILES OC1=CC=CC2=C1C(=O)C=CC2=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Hydroxy-p-naphthoquinone
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 161.0°C to 163.0°C
Farbe Braun bis Orange
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Beilstein 08, 308
Merck Index 15, 5317
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: soluble in aq.sol. of alkalies,soluble in alcohol and ether
Formelmasse 174.16
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver