Learn More
5-Hydroxyadamantan-2-one, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31073321
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31073321 1 g
31072858 100 g
31058217 500 g
31058023 10 g
31059134 5 g
31065726 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 31073321 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD1041931g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Hydroxyadamantan-2-one
CAS 20098-14-0
Summenformel C10H14O2
MDL-Nummer MFCD00192211
Menge 1 g
SMILES O=C1C2CC3CC(C2)(O)CC1C3
Molekulargewicht (g/mol) 166.22
Reinheit (%) 98%