Learn More
5-Aminocephalosporansäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-144402 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. 10149793
Marke: Thermo Scientific Acros 310310010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 394-31-0 | C7H7NO3 | 153.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 394-31-0
Summenformel C7H7NO3
Molekulargewicht (g/mol) 153.14
MDL-Nummer MFCD00007870
InChI-Schlüssel HYNQTSZBTIOFKH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-hydroxyanthranilic acid, diabeton, benzoic acid, 2-amino-5-hydroxy, 2-amino-5-hydroxy benzoic acid, unii-uf9ww3i410, 2-amino-5-hydroxy-benzoic acid, 5-hydroxyanthranillicacid, pubchem15307, 4-amino-3-carboxyphenol, 5-hydroxyanthranillic acid
PubChem CID 164592
IUPAC-Name 2-Amino-5-Hydroxybenzoesäure
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)C(=O)O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Hydroxyanthranilic acid
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 233°C to 234°C
Farbe Braun-Grau
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HOC6H3(NH2)CO2H
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 153.14
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver