Learn More
5-Hydroxybenzo[de]isochromene-1,3-dione, 95%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30947131
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
25 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30947131 5 g
30945643 250 mg
30946097 1 g
30937983 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30947131 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD143415g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Hydroxybenzo[de]isochromene-1,3-dione
CAS 23204-36-6
Summenformel C12H6O4
MDL-Nummer MFCD00059759
Menge 5 g
SMILES O=C(C1=CC=CC2=CC(O)=CC3=C12)OC3=O
Molekulargewicht (g/mol) 214.17
Reinheit (%) 95%