Learn More
5-Hydroxyquinoline, 98%, BLD Pharm™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Hydroxyquinoline |
| CAS | 578-67-6 |
| Summenformel | C9H7NO |
| MDL-Nummer | MFCD00006792 |
| Menge | 250 mg |
| SMILES | OC1=C2C=CC=NC2=CC=C1 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 145.16 |
| Reinheit (%) | 98% |