Learn More
5-Iodo-1,2,3-trimethoxybenzene, 95%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30946514
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
25 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30946514 5 g
30936775 1 g
30936258 100 mg
30933946 25 g
30935817 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30946514 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD1042955g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Iodo-1,2,3-trimethoxybenzene
CAS 25245-29-8
Summenformel C9H11IO3
MDL-Nummer MFCD01318153
Menge 5 g
SMILES COC1=C(OC)C(OC)=CC(I)=C1
Molekulargewicht (g/mol) 294.09
Reinheit (%) 95%