Learn More
(+)-5-Iodo-2'-Desoxyuridin, 99 %
Catalog Number p-3736739
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
54-42-2
C9H11IN2O5
354.10
MFCD00134656
XQFRJNBWHJMXHO-RRKCRQDMSA-N
idoxuridine, 5-iodo-2'-deoxyuridine, idoxuridin, 5-iododeoxyuridine, iododeoxyridine, iodoxuridine, iudr, joddeoxiuridin, idoxene, allergan 211
5905
CHEBI:147675
OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=C(I)C(=O)NC1=O
54-42-2
C9H11IN2O5
354.10
MFCD00134656
XQFRJNBWHJMXHO-RRKCRQDMSA-N
idoxuridine, 5-iodo-2'-deoxyuridine, idoxuridin, 5-iododeoxyuridine, iododeoxyridine, iodoxuridine, iudr, joddeoxiuridin, idoxene, allergan 211
5905
CHEBI:147675
OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=C(I)C(=O)NC1=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (+)-5-Iodo-2′-deoxyuridine
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100
Schmelzpunkt 155.0°C to 180.0°C
Farbe Beige bis weiß
Verlust bei Trocknung 1% max. (1 g, 60°C) (vacuum)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 0.99
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Merck Index 15, 4931
Spezifischer Drehzustand + 280.00 (20.00°C c=1,1M NaOH)
Spezifische Drehung + 280.00
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1.6g/L (20°C). Other solubilities: 2.0g/L hcl 0.2n- 74.0g/L naoh 0.2n (25°C),4.4g/L methanol- 2.6g/L alcohol (25°C),0.014g/L ether- 0.003g/L chloroform (25°C),1.6g/L acetone- 1.8g/L ethyl acetate (25°C),5.7
IUPAC-Name 1-[4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-iodo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
Formelmasse 354.09
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (+)-5-Iodo-2'-deoxyuridine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.