Learn More
5-Jodvanillin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7022402
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11412158 10 g 10 Gramm
11422158 50 g 50 Gramm
11432158 250 g 250 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11412158
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15162.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 5438-36-8 | C8H7IO3 | 278.045 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5438-36-8
Summenformel C8H7IO3
Molekulargewicht (g/mol) 278.045
MDL-Nummer MFCD00006941
InChI-Schlüssel FBBCSYADXYILEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-iodovanillin, 5 iodovanillin, benzaldehyde, 4-hydroxy-3-iodo-5-methoxy, 5-iodo vanillin, 3-methoxy-4-hydroxy-5-iodobenzaldehyde, 5-iodovanilline, 5-iodovanilin, 5-iodo vaniline, acmc-1ao68
PubChem CID 79499
IUPAC-Name 4-Hydroxy-3-iod-5-methoxybenzaldehyd
SMILES COC1=C(C(=CC(=C1)C=O)I)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Iodovanillin
Schmelzpunkt 181°C to 184°C
Geruch Irritating
Menge 10 g
Beilstein 2049762
Empfindlichkeit Air and light sensitive
Formelmasse 278.05
Reinheit (%) 98%