Learn More
5-Isopropyl-2-Methoxybenzenboronsäure, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11338436
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11338436 1 g 1 Gramm
11348436 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11338436 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L17460.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 216393-63-4 | C10H15BO3 | 194.037 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 216393-63-4
Summenformel C10H15BO3
Molekulargewicht (g/mol) 194.037
MDL-Nummer MFCD01318154
InChI-Schlüssel UTKAEAGLVJFBMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-isopropyl-2-methoxyphenylboronic acid, 5-isopropyl-2-methoxyphenyl boronic acid, 5-isopropyl-2-methoxybenzeneboronic acid, boronic acid, 2-methoxy-5-1-methylethyl phenyl, 2-methoxy-5-propan-2-ylphenyl boronic acid, 2-methoxy-5-1-methylethyl phenyl boronic acid, 2-methoxy-5-propan-2-yl phenyl boronic acid, acmc-1cp8q, 2-methoxy-5-propan-2-yl-phenyl boronic acid, 5-isopropyl-2-methoxyphenyl boronicacid
PubChem CID 4589190
IUPAC-Name (2-methoxy-5-propan-2-ylphenyl)boronsäure
SMILES B(C1=C(C=CC(=C1)C(C)C)OC)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Isopropyl-2-methoxybenzeneboronic acid
Schmelzpunkt 85°C to 87°C
Menge 1 g
Beilstein 9193266
Formelmasse 194.04
Reinheit (%) ≥98%