Learn More
Mecmesin™ WEDGE GRIP 5000N
Artikelnummer. 11963918
Encompass
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Large
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
11963918 Large 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11963918 Lieferant Mecmesin™ Lieferanten-Nr. 432398
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
The 5 kN Wedge Grip is ideal for tensile testing of flat and rigid materials, including plastics, rubber and light metals
  • Spring-loaded lever ensures the serrated jaws are easy to open for fast securing and release of samples. As load is applied, the self-tightening action of the wedge jaws ensures the sample is held rigidly without slippage.
  • Fitted with a 5-16 UNC threaded hole and grub-screw for fixing to a loadcell/gauge or base plate of a test stand.
Spezifikation
Größe Large
Höhe (metrisch) 32 mm
Breite (metrisch) 25 mm