Learn More
5-Methoxy-2-nitrophenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10682002 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10682002 1 g Glasflasche 1 Gramm
10249793 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10682002 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. 335440010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 704-14-3 | C7H7NO4 | 169.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 704-14-3
Summenformel C7H7NO4
Molekulargewicht (g/mol) 169.14
MDL-Nummer MFCD00100932
InChI-Schlüssel NRTULWPODYLFOJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 219635
IUPAC-Name 5-Methoxy-2-nitrophenol
SMILES COC1=CC=C(C(O)=C1)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methoxy-2-nitrophenol
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 90°C to 94°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Synonym 2-hydroxy-4-methoxynitrobenzene, phenol, 5-methoxy-2-nitro, 2-nitro-5-methoxyphenol, 3-hydroxy-4-nitroanisole, 5-methoxy-2-nitro-phenol, phenol,5-methoxy-2-nitro, pubchem22230, 3-methoxy-6-nitrophenol, 2-hydroxy4-methoxynitrobenzene, 5-Methoxy-2-nitrophenol
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in acetone,chloroform,ethyl alcohol
Formelmasse 169.14
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Methoxy-2-nitrophenol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.