Learn More
5-Methoxy-2-Tetralon, TRC
Artikelnummer. 30478218
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30478218 5 g 5 Gramm
30469883 25 g 25 Gramm
30474026 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30478218 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2687055G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 32940-15-1
Summenformel C11H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 176.21
Synonym 3,4-Dihydro-5-methoxy-2(1H)-naphthalenone, 2-Oxo-5-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, 3,4-Dihydro-5-methoxy-2(1H)-naphthalenone, 5-Methoxy-beta-tetralone, NSC 88880
IUPAC-Name 5-Methoxy-3,4-Dihydro-1H-Naphthalen-2-eins
SMILES COc1cccc2CC(=O)CCc12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methoxy-2-tetralone
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C11H12O2/c1-13-11-4-2-3-8-7-9(12)5-6-10(8)11/h2-4H,5-7H2,1H3
Formelmasse 176.0837