Learn More
5-Methoxy-7-methyl-1H-indole, 95%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31112014
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31112014 250 mg
31109465 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31112014 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD104527250mg
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methoxy-7-methyl-1H-indole
CAS 61019-05-4
Summenformel C10H11NO
MDL-Nummer MFCD09027022
Menge 250 mg
SMILES COC1=CC2=C(NC=C2)C(C)=C1
Molekulargewicht (g/mol) 161.20
Reinheit (%) 95%