Learn More
5-Methoxyresorcinol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7054094
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15408598
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H61996.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 2174-64-3 | C7H8O3 | 140.138 g/mol
5-Methoxyresorcinol was used in synthesis of isorobustin, substituted linear and angular benzofurocoumarins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Methoxyresorcinol wurde bei der Synthese von Isorobustin verwendet, ersetzt lineare und eckige Benzofurocumarine.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2174-64-3
Summenformel C7H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 140.138
MDL-Nummer MFCD00002285
InChI-Schlüssel HDVRLUFGYQYLFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methoxyresorcinol, flamenol, 3,5-dihydroxyanisole, phloroglucinol monomethyl ether, 1,3-benzenediol, 5-methoxy, 5-methoxy-benzene-1,3-diol, unii-6201e0jif3, dsstox_cid_26525, dsstox_rid_81690, dsstox_gsid_46525
PubChem CID 71648
IUPAC-Name 5-methoxybenzol-1,3-diol
SMILES COC1=CC(=CC(=C1)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methoxyresorcinol
Schmelzpunkt 78°C to 80°C
Farbe Gelb
Siedepunkt 188°C to 189°C (12 mmHg)
Menge 250 mg
Beilstein 1423578
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 140.14
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest