Learn More
5-Methyl-2'-deoxycytidine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16439356
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16439356 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16439356 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYW012078
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress 5-Methyl-2'-deoxycytidine in single-stranded DNA can act in cis to signal de novo DNA methylation.
5-Methyl-2'-deoxycytidine in single-stranded DNA can act in cis to signal de novo DNA methylation.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methyl-2'-deoxycytidine
CAS 838-07-3
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C10H15N3O4
Menge 100 mg
Synonym 5-Methyldeoxycytidine
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (414.52 mM) ∣H2O : 100 mg/mL (414.52 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC[C@@H]1[C@H](C[C@H](N2C(N=C(C(C)=C2)N)=O)O1)O
Molekulargewicht (g/mol) 241.24
Formelmasse 241.24
Reinheit (%) 98.15%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-protein/nucleotide metabolism