Learn More
5-Methyl-2-Nitrobenzoesäure, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11362566
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11362566 5 g 5 Gramm
11372566 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11362566 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L06594.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 3113-72-2 | C8H7NO4 | 181.147 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3113-72-2
Summenformel C8H7NO4
Molekulargewicht (g/mol) 181.147
MDL-Nummer MFCD00007368
InChI-Schlüssel QRRSIFNWHCKMSW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-2-nitrobenzoic acid, 2-nitro-5-methylbenzoic acid, benzoic acid, 5-methyl-2-nitro, 3-methyl-6-nitrobenzoic acid, 6-nitro-m-toluic acid, m-toluic acid, 6-nitro, 6-nitro-p-toluic acid, 5-methyl-2-nitrobenzoicacid, 5-methyl-2-nitro-benzoic acid, benzoic acid,5-methyl-2-nitro
PubChem CID 18371
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methyl-2-nitrobenzoic acid
Schmelzpunkt 133°C to 137°C
Menge 5 g
Beilstein 1959031
Formelmasse 181.15
Reinheit (%) ≥98%