Learn More
5-Methyl-2-nitrophenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11439253
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11439253 25 g 25 Gramm
11449253 100 g 100 Gramm
11304659 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11439253 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11729.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 700-38-9 | C7H7NO3 | 153.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 700-38-9
Summenformel C7H7NO3
Molekulargewicht (g/mol) 153.14
MDL-Nummer MFCD00007111
InChI-Schlüssel NQXUSSVLFOBRSE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-nitro-m-cresol, phenol, 5-methyl-2-nitro, 3-hydroxy-4-nitrotoluene, 6-nitro-3-cresol, 3-methyl-6-nitrophenol, m-cresol, 6-nitro, 5-methyl-2-nitro-phenol, unii-z0b5eo9752, 6-nitro-m-creso
PubChem CID 12788
IUPAC-Name 5-Methyl-2-nitrophenol
SMILES CC1=CC=C(C(O)=C1)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methyl-2-nitrophenol
Schmelzpunkt 53°C to 56°C
Flammpunkt 109°C (228°F)
Geruch Phenol-like
Menge 25 g
UN-Nummer UN2446
Beilstein 1868030
Formelmasse 153.14
Reinheit (%) 97%