Learn More
5-Methyl-3-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine-2-carbonitrile, 97%, BLD Pharm™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Methyl-3-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine-2-carbonitrile |
| CAS | 2304634-94-2 |
| Summenformel | C13H17BN2O2 |
| MDL-Nummer | MFCD18715578 |
| Menge | 250 mg |
| SMILES | N#CC1=NC=C(C)C=C1B2OC(C)(C)C(C)(C)O2 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 244.10 |
| Reinheit (%) | 97% |