Learn More
5-Methylindoline-2,3-dione, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31101234
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31101234 25 g
31097984 5 g
31099541 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31101234 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD1158725g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methylindoline-2,3-dione
CAS 608-05-9
Summenformel C9H7NO2
MDL-Nummer MFCD00005721
Menge 25 g
SMILES O=C1NC2=C(C=C(C)C=C2)C1=O
Molekulargewicht (g/mol) 161.16
Reinheit (%) 98%