Learn More
5-Methylphenazin-5-ium methyl sulfate, 97%, BLD Pharm™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Methylphenazin-5-ium methyl sulfate |
| CAS | 299-11-6 |
| Summenformel | C14H14N2O4S |
| MDL-Nummer | MFCD00011923 |
| Menge | 5 g |
| SMILES | C[N+]1=C2C=CC=CC2=NC3=C1C=CC=C3.O=S(OC)([O-])=O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 306.34 |
| Reinheit (%) | 97% |