Learn More
5-Methylsalicylsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10455125 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10455125 50 g Glasflasche 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10455125 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 163860500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methylsalicylic acid
CAS 89-56-5
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 151°C to 155°C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C8H8O3
Strukturformel CH3C6H3(OH)CO2H
MDL-Nummer MFCD00002461
Menge 50 g
Beilstein 10, 227
Merck Index 15, 2571
Synonym 5-methylsalicylic acid, p-cresotic acid, p-cresotinic acid, 6-hydroxy-m-toluic acid, p-homosalicylic acid, 2,5-cresotic acid, benzoic acid, 2-hydroxy-5-methyl, 5-methyl-2-hydroxybenzoic acid, 6-hydroxy-3-methylbenzoic acid, alpha-cresotinic acid
InChI-Schlüssel DLGBEGBHXSAQOC-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)O)C(=O)O
IUPAC-Name 2-Hydroxy-5-Methylbenzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 152.15
PubChem CID 6973
Formelmasse 152.15
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Methylsalicylic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.