Learn More
MedChemExpress 5-Methyluridine
Artikelnummer. 16403429
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16403429 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16403429 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HYW009444
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress 5-Methyluridine is a is an endogenous methylated nucleoside found in human fluids.
Spezifikation
Molekulargewicht 258.23 g/mol
Produkttyp Natural Products
Inhalt und Lagerung Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Versandbedingung Room temperature
Reinheit 97.0%
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen H2O : 100 mg/mL (387.25 mM∣Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 100 mg/mL (387.25 mM)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
CAS 1463-10-1