missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ibidi 5 mg/mL Rat Tail Collagen Type I

Artikelnummer. 17256123
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1
4
Volumen (metrisch):
5 ml
100 ml
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Volumen (metrisch) unitSize
17256123 1 5 ml -
17266123 4 5 ml 1 Stück
17276123 1 100 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17256123 Lieferant Ibidi Lieferanten-Nr. 50201

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

5 mg/mL Rat Tail Collagen Type I is a high-quality rat tail collagen type I solution for cell culture applications.

  • High-quality rat tail collagen type I solution for cell culture applications (e.g., 3D gels and coating)
  • non-pepsinized

Spezifikation

Menge 1
Produkttyp Rat Tail Collagen
Volumen (metrisch) 5 ml
Dichte 5 mg/mL
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.