Learn More
5-Morpholin-4-Ylethiophol-2 -Carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
24372-49-4
C9H11NO2S
197.25
MFCD02710611
MWCGENRKAMIZLZ-UHFFFAOYSA-N
5-morpholino-2-thiophenecarbaldehyde, 5-morpholinothiophene-2-carbaldehyde, 5-morpholin-4-yl thiophene-2-carbaldehyde, 5-morpholin-4-yl-thiophene-2-carbaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde,5-4-morpholinyl, acmc-209gbl, morpholinothiophenecarbaldehyde, 5-morpholinothiophene-2-carboxaldehyde, 2-formyl-5-morpholin-4-yl thiophene, 5-morpholin-4-yl thiophene-2-carboxaldehyd
2326306
5-(morpholin-4-yl)thiophene-2-carbaldehyde
O=CC1=CC=C(S1)N1CCOCC1
24372-49-4
C9H11NO2S
197.25
MFCD02710611
MWCGENRKAMIZLZ-UHFFFAOYSA-N
5-morpholino-2-thiophenecarbaldehyde, 5-morpholinothiophene-2-carbaldehyde, 5-morpholin-4-yl thiophene-2-carbaldehyde, 5-morpholin-4-yl-thiophene-2-carbaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde,5-4-morpholinyl, acmc-209gbl, morpholinothiophenecarbaldehyde, 5-morpholinothiophene-2-carboxaldehyde, 2-formyl-5-morpholin-4-yl thiophene, 5-morpholin-4-yl thiophene-2-carboxaldehyd
2326306
5-(morpholin-4-yl)thiophene-2-carbaldehyde
O=CC1=CC=C(S1)N1CCOCC1
Chemischer Name oder Material 5-Morpholin-4-ylthiophene-2-carbaldehyde
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 197.26
Reinheit (%) 97%