Learn More
5-Nitro-m-Xylol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11312047
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11312047
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L07762.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 99-12-7 | C8H9NO2 | 151.17 g/mol
5-Nitro-m-xylene was used in aerobic oxidation of aromatic anilines to aromatic azo compounds using gold nanoparticles supported on TiO2 as a catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Nitro-m-xylol wurde bei der aeroben Oxidation von aromatischen Anilinen zu aromatischen Azo-Verbindungen unter Verwendung von Goldnanopartikeln mit TiO2 als Katalysator verwendet.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Basen und starken Reduktionsmitteln. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 99-12-7
Summenformel C8H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 151.17
MDL-Nummer MFCD00007269
InChI-Schlüssel BYFNZOKBMZKTSC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-nitro-m-xylene, 3,5-dimethylnitrobenzene, 3,5-dimethyl-1-nitrobenzene, benzene, 1,3-dimethyl-5-nitro, nitroxylol, m-xylene, 5-nitro, unii-5hvw2qtf0d, ccris 3121, 5hvw2qtf0d, 5-nitro-m-xylol
PubChem CID 7426
IUPAC-Name 1,3-Dimethyl-5-Nitrobenzol
SMILES CC1=CC(=CC(C)=C1)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Nitro-m-xylene
Schmelzpunkt 69°C to 73°C
Siedepunkt 273°C
Menge 10 g
UN-Nummer UN3447
Beilstein 1936130
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 151.17
Reinheit (%) 99%