Learn More
5-Nitrovanillin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11472467
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11472467 5 g 5 Gramm
11482467 25 g 25 Gramm
11492467 100 g 100 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11472467
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14296.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
CAS: 6635-20-7 | C8H7NO5 | 197.146 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6635-20-7
Summenformel C8H7NO5
Molekulargewicht (g/mol) 197.146
MDL-Nummer MFCD00007118
InChI-Schlüssel ZEHYRTJBFMZHCY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-nitrovanillin, 4-hydroxy-3-methoxy-5-nitrobenzaldehyde, vanillin, 5-nitro, benzaldehyde, 4-hydroxy-3-methoxy-5-nitro, 3-methoxy-4-hydroxy-5-nitrobenzaldhyde, 3-methoxy-4-hydroxy-5-nitrobenzaldehyde, 4-hydroxy-3-methoxy-5-nitro-benzaldehyde, 4-hydroxy-3-nitro-5-methoxybenzaldehyde, 4-hydroxy-5-methoxy-3-nitrobenzaldehyde, 5-nitrovanilline
PubChem CID 81134
ChEBI CHEBI:48385
SMILES COC1=CC(=CC(=C1O)[N+](=O)[O-])C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Nitrovanillin
Schmelzpunkt 174°C to 178°C
Menge 5 g
Beilstein 1973746
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 197.15
Reinheit (%) 97%