Learn More
5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)-2'-Desoxyinosin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15446749
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15446749 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15446749 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J65136.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)-2'-deoxyinosine
CAS 93778-57-5
Farbe Weiß bis gelb
Summenformel C31H30N4O6
MDL-Nummer MFCD00057879
Menge 1 g
Synonym 5'-o-4,4'-dimethoxytrityl-2'-deoxyinosine, dmt-di, 2'-deoxy-5'-o-dmt-inosine, 9-2r,4s,5r-5-bis 4-methoxyphenyl phenyl methoxy methyl-4-hydroxyoxolan-2-yl purin-6-ol, inosine,5'-o-bis 4-methoxyphenyl phenylmethyl-2'-deoxy, 2'-deoxy-5'-o-dimethoxytrityl-inosine, 2'-deoxy-5'-ortho-dmt-inosine, 9-2r,4s,5r-5-bis 4-methoxyphenyl phenyl methoxy methyl-4-hydroxytetrahydrofuran-2-yl-9h-purin-6-ol, 9-2r,4s,5r-5-bis 4-methoxyphenyl phenyl methoxy methyl-4-hydroxyoxolan-2-yl-1h-purin-6-one
InChI-Schlüssel IYNGMVFRUKBGNM-OQAPVCBANA-N
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=NC2=C1N=CNC2=O)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(OC)C=C1
IUPAC-Name 9-[(2R,4S,5R)-5-[[bis(4-methoxyphenyl)-phenylmethoxy]methyl]-4-hydroxyoxolan-2-yl]-3H-purin-6-on
Molekulargewicht (g/mol) 554.60
PubChem CID 15277171
Formelmasse 554.59
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver