Learn More
5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)-2'-fluor-2'-desoxyuridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15480347
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15480347 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15480347 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J64217.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)-2'-fluoro-2'-deoxyuridine
CAS 146954-74-7
Farbe Weiß bis gelb
Summenformel C30H29FN2O7
MDL-Nummer MFCD06657648
Menge 5 g
Synonym 1-2r,3r,4r,5r-5-bis 4-methoxyphenyl phenyl methoxy methyl-3-fluoro-4-hydroxytetrahydrofuran-2-yl pyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 5'-o-bis 4-methoxyphenyl phenylmethyl-2'-deoxy-2'-fluoro-uridine, 2'-deoxy-5'-o-dmt-2'-fluoro-uridine, 2'-deoxy-5'-o-dmt-2'-fluoro-d-uridine, 5'-o-bis 4-methoxyphenyl phenyl methyl-2'-deoxy-2'-fluorouridine, 5'-o-dmt-2'-fluoro-2'-deoxyuridine, 5'-o-4,4'-dimethoxytrityl-2'-fluoro-2'-deoxyuridine, uridine, 5'-o-bis 4-methoxyphenyl phenylmethyl-2'-deoxy-2'-fluoro, 1-2r,3r,4r,5r-5-bis 4-methoxyphenyl phenyl methoxy methyl-3-fluoro-4-hydroxyoxolan-2-yl-3h-pyrimidine-2,4-dione, 2'-fluoro-5'-o-dmt-uridine
InChI-Schlüssel CSSFZSSZXOCCJB-QSZUMSSQNA-N
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(OC[C@H]1O[C@H]([C@H](F)[C@@H]1O)N1C=CC(=O)NC1=O)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(OC)C=C1
IUPAC-Name 1-[(2R,3R,4R,5R)-5-{[bis(4-methoxyphenyl)(phenyl)methoxy]methyl}-3-fluoro-4-hydroxyoxolan-2-yl]-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
Molekulargewicht (g/mol) 548.57
PubChem CID 7073186
Formelmasse 548.56
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver