Learn More
5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)Thymidin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11410111
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 g
0.5 g
2 g
10 g
Packungsgröße:
0.10 Gramm
0.50 Gramm
10 Gramm
2 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11410111 0.5 g 0.50 Gramm
11440111 0.1 g 0.10 Gramm
11420111 2 g 2 Gramm
11430111 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11410111 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 044815.02
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 40615-39-2 | C31H32N2O7 | 544.60 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 40615-39-2
Summenformel C31H32N2O7
Molekulargewicht (g/mol) 544.60
MDL-Nummer MFCD00010113
InChI-Schlüssel UBTJZUKVKGZHAD-QZGLRKMJNA-N
Synonym 5'-o-4,4'-dimethoxytrityl thymidine, dmt-t, thymidine, 5'-o-bis 4-methoxyphenyl phenylmethyl, 5'-o-4,4'-dimethoxytrityl thymidine dmt-t, 1-2r,4s,5r-5-bis 4-methoxyphenyl-phenylmethoxy methyl-4-hydroxyoxolan-2-yl-5-methylpyrimidine-2,4-dione, 5'-o-dimethoxytrityl-deoxythymidine, dmtr-dthd, dimethoxytrityl-t, 1-2r,4s,5r-5-bis 4-methoxyphenyl-phenyl-methoxy methyl-4-hydroxy-tetrahydrofuran-2-yl-5-methyl-pyrimidine-2,4-dione
PubChem CID 162419
IUPAC-Name 1-[(2R,4S,5R)-5-[[bis(4-methoxyphenyl)-phenylmethoxy]methyl]-4-hydroxyoxolan-2-yl]-5-methylpyrimidin-2,4-dion
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=C(C)C(=O)NC1=O)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(OC)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5'-O- (4,4'-Dimethoxytrityl)thymidine
Menge 0.5 g
Formelmasse 544.6
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Pulver