missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Oxotetrahydrofuran-2,3-dicarboxylic acid, 95%, BLD Pharm™

Artikelnummer. 31005816
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31005816 1 g
30997698 250 mg
31001134 5 g
31000597 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 31005816 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD1265301g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Specifikationer

Chemischer Name oder Material 5-Oxotetrahydrofuran-2,3-dicarboxylic acid
CAS 4702-32-3
Summenformel C6H6O6
MDL-Nummer MFCD00005397
Menge 1 g
SMILES O=C1OC(C(O)=O)C(C(O)=O)C1
Molekulargewicht (g/mol) 174.11
Reinheit (%) 95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.