Learn More
(5-Phenyl-2-Ureido) Thiophen-3-Carboxamid, TRC
Artikelnummer. 30427657
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
2.5 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30427657 2.5 mg
30422289 25 mg
30425951 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30427657 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP3382502.5MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 354811-10-2
Summenformel C12 H11 N3 O2 S
Molekulargewicht (g/mol) 261.3
IUPAC-Name 2-(Carbamoylamino)-5-Phenylthiophen-3-Carboxamid
SMILES NC(=O)Nc1sc(cc1C(=O)N)c2ccccc2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (5-Phenyl-2-ureido)thiophene-3-carboxamide
Menge 2.5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H11N3O2S/c13-10(16)8-6-9(7-4-2-1-3-5-7)18-11(8)15-12(14)17/h1-6H,(H2,13,16)(H3,14,15,17)
Formelmasse 261.0572