Learn More
5-Pyridin-2-ylthiophen-2-carbaldehyd
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-Pyridin-2-ylthiophene-2-carbaldehyde |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Synonym | 5-pyridin-2-yl thiophene-2-carbaldehyde, 5-2-pyridyl thiophene-2-carbaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde,5-2-pyridinyl, 5-pyridin-2-yl thiophene-2-carboxaldehyde, 5-2-pyridinyl-2-thiophenecarboxaldehyde, pubchem16361, acmc-1c1gm, 5-2-pyridinyl-2-thiophenecarbaldehyde, 5-2-pyridinyl-2-thiophenecarbaldehyde #, thiophene-2-carboxaldehyde, 5-2-pyridyl |
Menge | 5 g |
Formelmasse | 189.24 |
Reinheit (%) | 97% |