missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-Pyrimidinessigsäure, 95 %, Acros Organics™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-Pyrimidineacetic acid |
Infrarotspektrum | Authentic |
Prozentgehaltsbereich | 94% min. (HPLC) |
Summenformel | C6H6N2O2 |
Menge | 250 mg |
Synonym | 5-pyrimidineacetic acid, 2-pyrimidin-5-yl acetic acid, 5-pyrimidine acetic acid, pyrimidin-5-ylacetic acid, 5-pyrimidineacetate, pubchem13279, pyrimidine-5-acetic acid, pyrimidin-5-yl-acetic acid, pyrimidin-5-yl acetic acid, 5-pyrimidineacetic acid 7ci,8ci,9ci |
SMILES | C1=C(C=NC=N1)CC(=O)O |
IUPAC-Name | 2-Pyrimidin-5-ylessigsäure |
PubChem CID | 21471675 |
Formelmasse | 138.13 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 5-Pyrimidineacetic acid, 95%
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'