Learn More
5-Sulfosalicylsäuredihydrat, Reagenz ACS, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10697761 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10697761 500 g Glasflasche 500 Gramm
10687761 100 g Glasflasche 100 Gramm
10176953 2.5 kg Glasflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10697761 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 424515000
Folgen Sie dem Workflow - Entdecken Sie die Einsparungen
Verwenden Sie den Aktionscode 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5965-83-3 | C9H14O6S | 250.27 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5965-83-3 , 97-05-2
Summenformel C9H14O6S
Molekulargewicht (g/mol) 250.27
MDL-Nummer MFCD00007508,MFCD00149540
InChI-Schlüssel NFYHZVWMQHQKRU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxy-5-sulfobenzoic acid dihydrate, 5-sulfosalicylic acid dihydrate, sulfosalicylic acid dihydrate, benzoic acid, 2-hydroxy-5-sulfo-, dihydrate, unii-09ngq462s6, 2-hydroxy-5-sulfobenzoic acid, hydrate, hydrate, 5-sulfosalicylsyre, 5-sulfosalicylsaeure, salicylic acid, 5-sulfo-, dihydrate, acmc-1aymd
PubChem CID 2723734
IUPAC-Name 2-Hydroxy-5-Sulfobenzoesäure;dihydrat
SMILES C.C.OC(=O)C1=CC(=CC=C1O)S(O)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Sulfosalicylic acid dihydrate
Schmelzpunkt 106.0°C to 110.0°C
Farbe Weiß
Glührückstand 0.1% max.
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Menge 500 g
Beilstein 11, 411
Fieser 01,1118
Merck Index 15, 9094
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 127g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formelmasse 254.22
Reinheit (%) 99 to 101%
Güte ACS-Reagenz
Unlösliche Stoffe 0.02% max
Physikalische Form Kristallines Pulver, Kristalle oder Granulat