missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MedChemExpress 5-TAMRA

Artikelnummer. 16452977
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16452977

Marke: MedChemExpress HY15942

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress 5-TAMRA (5-Carboxytetramethylrhodamine), SE and its conjugates yield bright, pH-insensitive orange-red fluorescence (approximate excitation/emission maxima ~546/579) with good photostability.

Spezifikation

Menge 50 mg
Molekulargewicht 430.45 g/mol
Löslichkeit DMSO : ≥ 63 mg/mL (146.36 mM)
Inhalt und Lagerung 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light)
Versandbedingung Room temperature
CAS 91809-66-4
Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt