Learn More
5-tert-Butyl-2-iod-1,3-Dimethylbenzol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11400668
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11400668 1 g 1 Gramm
11410668 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11400668
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B25195.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 5122-20-3 | C12H17I | 288.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5122-20-3
Summenformel C12H17I
Molekulargewicht (g/mol) 288.17
MDL-Nummer MFCD00052173
InChI-Schlüssel SCKWYPTZVFBKKW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-tert-butyl-2-iodo-1,3-dimethylbenzene, maybridge4_003980, acmc-20am7p, 5-tert-butyl-2-iodo-m-xylene, 4-tert-butyl-2,6-dimethyliodobenzene, 5-tert-butyl-2-iodo-1,3-dimeth, 5-tert-butyl-2-iodo-1,3-dimethyl-benzene, benzene,5-1,1-dimethylethyl-2-iodo-1,3-dimethyl
PubChem CID 2739988
IUPAC-Name 5-tert-butyl-2-iodo-1,3-dimethylbenzene
SMILES CC1=CC(=CC(C)=C1I)C(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-tert-Butyl-2-iodo-1,3-dimethylbenzene
Schmelzpunkt 54°C to 57°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 1 g
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 288.17
Reinheit (%) 97%